Learn More
Acétate de plomb(II) trihydraté, ACS, 99,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Description
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead(II) acetate trihydrate |
Point de fusion | 75°C |
Forme physique | Granulaire |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN1616 |
Beilstein | 3730298 |
Merck Index | 14,5397 |
Informations sur la solubilité | Freely soluble in water,alcohol and glycerol. |
Nom IUPAC | diacétate de plomb(2+);trihydraté |
Poids de la formule | 379.33 (325.28 Anhydrous) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lead(II) acetate trihydrate, ACS
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .