Learn More
Acétate de plomb(II) trihydraté, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead(II) acetate trihydrate |
Point de fusion | 75.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 103% (Complexometry) |
Formule linéaire | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
Fieser | 01,532; 02,233; 04,276 |
Merck Index | 15, 5452 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol,freely soluble in glycerol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.