Learn More
Acétate de plomb(II) trihydraté, 99,999 % (à base de métaux en traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
34.30€ - 153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6080-56-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12O7Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 379.30 |
Numéro MDL | MFCD00150023 |
Clé InChI | MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate |
CID PubChem | 22456 |
ChEBI | CHEBI:33112 |
SMILES | O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10035683
|
Thermo Scientific Acros
317230050 |
5 g | Flacon en verre |
34.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606881
|
Thermo Scientific Acros
317230250 |
25 g | Flacon en verre |
153.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
6080-56-4 | |
379.30 | |
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L | |
22456 | |
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H12O7Pb | |
MFCD00150023 | |
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate | |
CHEBI:33112 |
Spécification
Lead(II) acetate trihydrate | |
99.999% | |
Blanc | |
99.999% | |
(CH3CO2)2Pb·3H2O | |
01,532; 02,233; 04,276 | |
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate | |
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L | |
diacétate de plomb(2+);trihydraté | |
22456 | |
379.33 | |
Base de métaux à l’état de traces |
75.0°C | |
6080-56-4 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
C4H12O7Pb | |
MFCD00150023 | |
15, 5452 | |
Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol | |
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
379.30 | |
CHEBI:33112 | |
99.999% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée en cas d’ingestion.
Peut nuire au fœtus.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : OF8050000
- Lead(II) acetate trihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only