Learn More
Granulés de plomb, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353278
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Taux maximal d’impuretés : Antimoine et étain (Sn) 0,005 %, As 1 ppm, Bi 5 ppm, Cu 3 ppm, Fe 0,001 %, Ni 0,001 %, Ag 2 ppm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Gris
Aspect Gray granules
Densité 11.34g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Forme Granulaire