Learn More
Feuille de plomb, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. .7.1 g/25 x 25 mm
54.90€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.20 |
Numéro MDL | MFCD00134050 |
Clé InChI | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant |
CID PubChem | 5352425 |
ChEBI | CHEBI:27889 |
Nom IUPAC | plomb |
SMILES | [Pb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012048.FF |
25 x 25 mm |
54.90€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012048.FI |
50 x 50 mm |
148.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-92-1 | |
207.20 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
5352425 | |
plomb |
Pb | |
MFCD00134050 | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
CHEBI:27889 | |
[Pb] |
Spécification
Lead | |
7439-92-1 | |
99.998% (Metals basis) | |
MFCD00134050 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
plomb | |
5352425 | |
Odorless |
Gris | |
Gray foil | |
Pb | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
[Pb] | |
207.20 | |
CHEBI:27889 | |
Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur |
Sécurité et traitement
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H360FD-H362-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OF7525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead foil
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only