Learn More
Feuille de plomb, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325909
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead foil
Couleur Gris
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈3.5g/25x25mm
Forme Feuille