Learn More
Étalon plomb pour AAS, Fluka™
Matériau de référence certifié, 1 000 mg/l de Pb dans HNO3 2 %
Marque: Honeywell-Fluka E4055-100ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Nos produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
Spécification
Lead AAS Standard | |
Bouteille en plastique | |
N2O6Pb | |
≥98% | |
<2 |
10099-74-8 | |
100 mL | |
3.3e+02 | |
SAA | |
470°C |