Learn More
Buerkle™ Pissettes en PEBD avec tube d’immersion en col de cygne
Code produit. 10052842
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Conçues avec un col fortement courbé pour éliminer les éclaboussures latérales dangereuses. Les pissettes en PEBD Buerkle™ avec tube d’immersion en col de cygne permettent d’obtenir un jet dirigé et droit garantissant la précision.
  • Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de clarté, de solidité et de flexibilité
  • Le tube d’immersion est amovible
  • Flacons translucides pour une visibilité optimale
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • Bouchon à vis avec tube à immersion
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Utilisé avec les denrées alimentaires
Matériau PEBD
Hauteur (métrique) 225 mm
Diamètre (métrique) 61 mm