Learn More
Kautex™ Bouchon à vis en PEBD
Structure légère et solide en PEBD. Les bouchons à vis en PEBD Kautex™ sont disponibles dans une grande variété de tailles pour les flacons Kautex™ à col large ou étroit.
0.30€ - 87.55€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11950867
|
Kautex™
2000070604 |
18 mm | Flacon à col étroit de 50/100/200 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15971401
|
Kautex™
2000090605 |
25 mm | Flacon à col étroit de 250/500 ml |
34.20€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10674941
|
Kautex™
2000070605 |
25 mm | Flacon à col étroit de 250/500 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10507721
|
Kautex™
2000070606 |
28 mm | Flacon à col étroit de 1000/2000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10527911
|
Kautex™
2000070608 |
40 mm | Flacon à col large de 200/250/300 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15991401
|
Kautex™
2000070608 |
40 mm | Flacon à col large de 200/250/300 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10353591
|
Kautex™
2000070609 |
50 mm | Flacon à col large de 500/750/1000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15901411
|
Kautex™
2000090609 |
50 mm | Flacon à col large de 500/750/1000 ml |
87.55€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10746791
|
Kautex™
2000090610 |
65 mm | Flacon à col large de 1000/1500/2000 ml |
0.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- En polyéthylène basse densité
- Translucide
- Disponibles dans une grande variété de tailles
Spécification
Naturel | |
PEBD |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kautex™ Bouchon à vis en PEBD