Learn More
Buerkle™ Flacons ronds à col large en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1500 mL
Description
- Flacon robuste avec ouverture à col large et bouchon à vis
- Convient particulièrement aux milieux visqueux, à la poudre, aux granulés et aux pâtes
- Étanche
- PEBD
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1500 mL |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 50 mm |
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
Matériau | PEBD |
Quantité | À l’unité |
Transparence | Oui |
Filetage (métrique) | 65 mm |
Couleur de bouchon | Transparent |
Closure Included | Oui |