Learn More
Buerkle™ PEBD, récipient de mélange / dosage
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 L
100 L
200 L
500 l
Description
- Lorsqu’ils sont fermés, les récipients sont complètement étanches
- Sans soudure, côtés épais
- Résistant aux impacts et fritté sans contrainte
- En PEBD
- Avec filetage interne de 0,75 po à la base du récipient
- Convient aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 132 gal |
Capacité (métrique) | 500 l |
Taille du bouchon | 0,75 po |
Couleur | Blanc (translucide) |
Diamètre (métrique) externe | 815 mm |
À utiliser avec (application) | Convient aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 1140 mm |
Matériau | LDPE |
Type de goulot | Large |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ PEBD, récipient de mélange / dosage >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu