Learn More
Vitlab™ Couvercles en PEBD
Fabriqués en PEBD pour un ajustement parfait et une transparence Les couvercles en PEBD VITLabtrade; sont à utiliser avec les godets en PEHD VITlabtrade;.
4.65€ - 5.25€
Spécification
Type de produit | Lid |
---|---|
Matériau | PEBD |
Couleur | Transparent |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10007890
|
Vitlab™
96593 |
Pour seaux de 10 L |
5.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10373001
|
Vitlab™
96293 |
Pour seaux de 5 L |
4.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
ulliFermeture hermétique/liliCommandez les seaux séparémentnbsp;/li/ulSpécification
Lid | |
PEBD | |
Transparent | |
1 de chaque |