Learn More
Buerkle™ Flacons compte-gouttes en PEBD
Dispense des petites quantités de liquide, en goutte à goutte ou en jet fin. Les flacons compte-gouttes en PEBD Buerkle™ sont dotés d’une construction robuste et d’un bouchon captif pratique.
5.30€ - 6.00€
Spécification
Couleur | Translucides |
---|---|
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
Matériau | PEBD |
Closure Included | Oui |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11816413
|
Buerkle™
0306-0020 |
20 mL |
5.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10267512
|
Buerkle™
0306-0030 |
30 mL |
5.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15306368
|
Buerkle™
0306-0050 |
50 ml |
5.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11846413
|
Buerkle™
0306-0100 |
100 mL |
5.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11856413
|
Buerkle™
0306-0250 |
250 mL |
5.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11866413
|
Buerkle™
0306-0500 |
500 ml |
5.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11876413
|
Buerkle™
0306-1000 |
1000 mL |
6.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de clarté, de solidité et de flexibilité
- Le bouchon captif fixé sur le bouchon compte-gouttes en polyéthylène s’adapte à la pointe et élimine le mauvais positionnement du bouchon
- La pointe compte-gouttes doit être coupée avant la première utilisation pour un versement de précision
- Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
- Translucide
Spécification
Translucides | |
PEBD | |
Polyéthylène |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
Oui | |
Bouchon compte-gouttes à débit ajustable |