Learn More
Thermo Scientific™ Cubitainers™ en PEBD avec bouchon doublé de mousse PEBD
GREENER_CHOICE
Code produit. 15346085
Click to view available options
Capacité (métrique):
1L
4L
9.5L
20L
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Solution légère et compacte pour la collecte d’échantillons en des lieux distants. Disponible certifiés égaler ou dépasser les normes EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure.
Solution légère et compacte pour l’échantillonnage dans des lieux éloignés où le transport en véhicule motorisé est limité. Les Cubitainers™ en PEBD Thermo Scientific™ sont pliables et emboîtables lorsqu’ils sont vides permettant un stockage et un transport facilités, ou pour plus d’efficacité de rangement dans des petits espaces comme les sacs à dos pour les expéditions d’échantillonnage . Recommandés pour le prélèvement d’échantillons d’eau et autres liquides à faible viscosité pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces. Certifiés égaler ou dépasser les normes EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure.
  • Récipient en PEBD blanc avec bouchon en polypropylène dont le fond est doublé de PEBD
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Pliables et emboîtables lorsqu’ils sont vides permettant un gain d’espace lors du stockage et du transport
  • Conception à col étroit recommandée pour le prélèvement d’échantillons d’eau et d’autres liquides à faible viscosité
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Récipient non traité livré assemblé et prêt pour votre propre procédure de nettoyage
Remarque :
Cubitainer est une marque déposée de Hedwin Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2,5 gal, 10 L
Capacité (métrique) 9.5L
Capacité (impériale) 2,5 gal .
Paramètres de certification Aucun
Couleur Naturel
Description LDPE Cubitainer
Diamètre (impériale) interne 1.19 po
Diamètre (impériale) 5.23 po
Diamètre (métrique) interne 3.02cm
Matériau PEHD
Nbre par carton 12
Conditionnement Caisse de 12
Bouchon de rechange 067-3800WBP
Stérilité Non stérile
Transparence Translucide
Certifiés aucun
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Non traitées
Volume (impériale) jusqu’au rebord 320 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 9464mL
Certifications/Conformité Aucun
Hauteur (métrique) 133 mm
Hauteur (impériale) 5,23 in
Joint de fermeture Mousse / PEBD
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 133mm