Learn More
Kautex™ Godets en PEBD avec bec verseur
Conçu pour assurer la stabilité et une longue durée de vie, le seau gradué en PEBD Kautextrade; avec bec verseur fournit un récipient solide pour la distribution, l’envoi d’échantillons, le mélange, le transfert et le transport.
36.60€ - 483.00€
Spécification
Type de produit | Godet |
---|---|
Graduations | Oui |
Matériau | PEBD |
Couleur | Blanc |
Matériau de la poignée | Acier revêtu de plastique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) du fond | Diamètre (métrique) supérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) du fond | Diamètre (métrique) supérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10702722
|
Kautex™
2000070588 |
10 L | 193 mm | 280 mm | 300 mm |
36.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10454261
|
Kautex™
2000070589 |
15 L | 235 mm | 316 mm | 335 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
17808127
|
Kautex™
2000070589 |
15 L | 235 mm | 316 mm | 335 mm |
483.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
ulliParoi épaisse pour une meilleure stabilité/liliÉchelle graduée en litres à l’intérieur/liliPoignée en acier revêtu de plastique/liliBlanc/li/ulSpécification
Godet | |
PEBD | |
Acier revêtu de plastique | |
1 de chaque |
Oui | |
Blanc | |
Poignée de transport en acier plastifié |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kautex™ Godets en PEBD avec bec verseur