Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur/congélateur de laboratoire
Réfrigérateur-congélateur de laboratoire Liebherr™. Peut être validé conformément à la norme FD X15-140. Commandes électroniques avec alarmes de porte ouverte et de température, journal des alarmes et verrouillage du clavier avec code PIN. Thermostat de sécurité pour prévenir toute congélation.
Spécification
Capacity (Metric) Freezer | 107 L |
---|---|
Capacity (Metric) Refrigerator | 254 L |
Résolution de la température | 0.1°C |
Stabilité de la température | Gradient 5.2°C / 7.9°C |
Nbre de tiroirs | 3 (congélateur) |
Description
- Peut être validé conformément à la norme FD X15-140, conforme aux BPL.
- 2 systèmes de réfrigération entièrement indépendants.
- Refroidissement assisté par ventilateur.
- Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
- Revêtement intérieur moulé avec angles arrondis.
- Portes avec verrou, réversibles sur site.
- Interrupteur de coupure du ventilateur lié à l’ouverture des portes.
- Portes à fermeture automatique.
- Port d’accès de Ø 15 mm pour sondes de température externes pour chaque compartiment.
- Port d’accès de Ø 30 mm pour validation sur site, situé sur la porte à 1/3 de la hauteur, pour chaque compartiment.
- Commandes électroniques à affichage numérique avec une résolution de 0,1°C.
- Verrouillage numérique du clavier avec code PIN.
- Alarmes visuelles et sonores en cas de température élevée/faible avec seuils réglables.
- Alarme visuelle et sonore en cas de porte ouverte.
- Contact sans tension pour la connexion au système d’alarme à distance
- Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de température (heure, date et durée) en mémoire.
- Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de coupure de courant (heure, date et durée) en mémoire.
- Mémoire de température min. - max.
- Interface RS 485 pour la surveillance de la température externe et les systèmes d’alarme centralisés.
- Thermostat de sécurité +2°C pour éviter toute congélation du produit (réfrigérateur).
- Tablette en treillis revêtu, charge maximale de 50 kg (réfrigérateur) et tiroirs transparents sur tablettes en verre de 24 kg max (congélateur).
Spécification
107 L | |
0.1°C | |
3 (congélateur) | |
50 kg par étagère, 24 kg par tiroir | |
Embase de refroidissement connectée | |
R 600a | |
PEHD 55 mm (réfrigérateur) / PEHD 70 mm (congélateur) | |
QCPP (ordre des pharmaciens australien) : LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610, Directives CE, ISO 9001 et ISO 14001 Cofrac, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (Pharmacy guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610 |
|
Non | |
Ventilé (réfrigérateur), statique (congélateur) | |
60 cm × 61.5 cm × 200 cm (L × P × H) | |
43.5 cm | |
43.5 cm | |
59.7 cm | |
110.5 cm | |
43.1 cm | |
44 cm | |
1.5 A | |
50 Hz | |
90 kg |
254 L | |
Gradient 5.2°C / 7.9°C | |
4 | |
Automatique (réfrigérateur), manuel (congélateur) | |
RS 485 | |
Acier recouvert d’époxy blanc | |
Plastique ABS | |
Haut, LCV4050 | |
Blanc | |
Digital | |
61.5 cm | |
44.1 cm | |
200.3 cm | |
110.5 cm | |
59.7 cm | |
44 cm | |
657 kWh/a | |
220/240 V | |
260 w | |
84 kg |