Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de Lck II
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Quantité | 5 mg |
Description | Jaune pâle |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Une pyrimidine tri-substituée perméable aux cellules, ciblant le site de liaison à l’ATP, qui agit comme un inhibiteur très puissant du Lck (kinase spécifique des lymphocytes) |
CAS | 918870-43-6 |
Formule moléculaire | C24H26N6O3 |
Poids de la formule | 446.50 |
Synonyme | 3-(2-(1H-Benzo[d]imidazol-1-yl)-6-(2-morpholinoethoxy)-pyrimidin-4-ylamino)-4-methylphenol; |
Sensibilité | Light Sensitive |
Type de produit | Lck Inhibitor II |