Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure LC PEEKsil™
Tubulure en silice fondue à revêtement en polymère robuste pour une utilisation dans les systèmes HPLC.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 0624292
Code produit. 15248763
  • 107.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
  • PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
  • Gamme de pH comprise entre 0 et 10
  • La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
Spécification
Spécification
Tubulure PEEKsil
0,075 mm
150 mm
5/boîte
1,6 mm
Silice fondue avec gaine polymère