Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, déshydraté (capsules)
Les formulations pour le milieu de croissance d’E. coli appelé milieu LB contiennent généralement 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre et le milieu LB Lennox contient 10 g de NaCl par litre
72.70€ - 1270.00€
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Déshydraté
Type de produit Milieu LB
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11303229
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
113002021
454 g
130.00€
454g
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11373229
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
113002041
5000 g
1270.00€
5kg
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11343229
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
113002031
1000 g
355.00€
1kg
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11373219
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
113002011
227 g
72.70€
227g
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Molecular Biology Certified™
Déshydraté
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l
15°C à 30°C
Milieu LB
Pour la croissance d’Escherichia coli, les plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 4 ans