Learn More
Chlorure de lauroyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-16-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H23ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.77 |
Numéro MDL | MFCD00000740 |
Clé InChI | NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365 |
CID PubChem | 8166 |
Nom IUPAC | Chlorure de dodécanoyle |
SMILES | CCCCCCCCCCCC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10308903
|
Thermo Scientific Acros
169030500 |
50 g | Flacon en verre |
21.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10419270
|
Thermo Scientific Acros
169032500 |
250 g | Flacon en verre |
55.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10615612
|
Thermo Scientific Acros
169030010 |
1 kg | Flacon en verre |
145.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
112-16-3 | |
218.77 | |
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N | |
8166 | |
CCCCCCCCCCCC(Cl)=O |
C12H23ClO | |
MFCD00000740 | |
lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365 | |
Chlorure de dodécanoyle |
Spécification
Lauroyl chloride | |
-17.0°C | |
134.0°C to 137.0°C (11.0 mmHg) | |
Authentique | |
C12H23ClO | |
1.4440 to 1.4460 | |
02, 363 | |
lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365 | |
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de dodécanoyle | |
8166 | |
98% |
112-16-3 | |
0.9200g/mL | |
140°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)10COCl | |
MFCD00000740 | |
0.92 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: organic solutions | |
CCCCCCCCCCCC(Cl)=O | |
218.77 | |
218.77 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-941-7
- Lauroyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.