Learn More
Sel de sodium acide laurique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
49.00€ - 479.00€
Identifiants chimiques
CAS | 629-25-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H23NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.30 |
Numéro MDL | MFCD00041754 |
Clé InChI | BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium dodecanoate, sodium laurate, lauric acid sodium salt, dodecanoic acid, sodium salt, lauric acid, sodium salt, dodecanoic acid sodium salt, lauran sodny czech, caswell no. 778a, unii-k146mr5exo, epa pesticide chemical code 079026 |
CID PubChem | 2735067 |
Nom IUPAC | Sodium ; dodécanoate |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10552214
|
Thermo Scientific Acros
413040050 |
5 g | Flacon en verre |
49.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10250031
|
Thermo Scientific Acros
413040250 |
25 g | Flacon en verre |
151.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10615871
|
Thermo Scientific Acros
413041000 |
100 g | Flacon en verre |
479.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
629-25-4 | |
222.30 | |
BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M | |
2735067 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O |
C12H23NaO2 | |
MFCD00041754 | |
sodium dodecanoate, sodium laurate, lauric acid sodium salt, dodecanoic acid, sodium salt, lauric acid, sodium salt, dodecanoic acid sodium salt, lauran sodny czech, caswell no. 778a, unii-k146mr5exo, epa pesticide chemical code 079026 | |
Sodium ; dodécanoate |
Spécification
Lauric acid, sodium salt | |
629-25-4 | |
Authentique | |
C12H23NaO2 | |
MFCD00041754 | |
BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; dodécanoate | |
2735067 | |
98% |
99% | |
Blanc à jaune | |
98% | |
CH3(CH2)10COONa | |
sodium dodecanoate, sodium laurate, lauric acid sodium salt, dodecanoic acid, sodium salt, lauric acid, sodium salt, dodecanoic acid sodium salt, lauran sodny czech, caswell no. 778a, unii-k146mr5exo, epa pesticide chemical code 079026 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O | |
222.30 | |
222.3 | |
Poudre ou paillettes |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-082-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OF0700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lauric acid, sodium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.