Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Upright Freezer with Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
The LAUDA Versafreeze VF is an Upright Freezer with a power cord with an Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2).
Spécification
Type | Congélateur vertical ultra-bas |
---|---|
Modèle de porte | Poignée de porte étanche et isolée avec serrure |
No. of Doors | 1 |
Matériau de la hotte | Acier inoxydable |
Isolation | Mousse en polyuréthane |
Description
- Congélateur vertical de laboratoire avec surveillance fiable et isolation hautement efficace pour le stockage à long terme et l’assurance qualité.
Spécification
Congélateur vertical ultra-bas | |
1 | |
Mousse en polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
Vertical, VF 15040 | |
White | |
13 mm dia., Pressure Equalization Port | |
5 ans | |
En option | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Notifications d’alarme multiples, mémoire non volatile | |
230 V | |
Non, unité adaptée aux 207 - 253 V |
Poignée de porte étanche et isolée avec serrure | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
TUV | |
4.3 in. Touch Color Display | |
Air Cooled | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuel | |
Enregistreur de données intégré, options de surveillance externe multiples | |
Maximum Sample Safety | |
CH | |
1 |