Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Chest Freezer with Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
The LAUDA Versafreeze VF is a Chest Freezer with a power cord with an Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2).
Spécification
Type | Ultra-Low Chest Freezer |
---|---|
Modèle de porte | Insulated Lid, Insulating Panels |
No. of Doors | 1 (1 compartiment) |
Matériau de la hotte | Acier inoxydable |
Isolation | Mousse en polyuréthane |
Description
- Congélateur-coffre de laboratoire avec un contrôle fiable et une isolation très efficace pour le stockage à long terme et l’assurance qualité.
Spécification
Ultra-Low Chest Freezer | |
1 (1 compartiment) | |
Mousse en polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
Coffre, VF 20040 C | |
White | |
13 mm dia., Pressure Equalization Port | |
5 ans | |
Étanche et isolé, avec serrure | |
Enregistreur de données intégré, options de surveillance externe multiples | |
Maximum Sample Safety | |
CH | |
Non, unité adaptée aux 207 - 253 V |
Insulated Lid, Insulating Panels | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
TUV | |
4.3 in. Touch Color Display | |
Air Cooled | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuel | |
En option | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Notifications d’alarme multiples, mémoire non volatile | |
230 V |