Learn More
Lauda™ Le congélateur-coffre LAUDA Versafreeze VF avec fiche coudée (CEE7/7)
Le LAUDA Versafreeze VF est un congélateur-coffre dont le cordon d’alimentation est équipé d’une fiche coudée (CEE7/7).
9310.00€ - 15615.00€
Spécification
Type Congélateur-coffre à ultra-basse température
Modèle de porte Couvercle isolé et panneaux isolants
No. of Doors 1 (1 compartiment)
Matériau de la hotte Acier inoxydable
Isolation Mousse en polyuréthane
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (impériale) Capacité (métrique) Gamme de températures Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (impériale) Capacité (métrique) Gamme de températures Prix Quantité et disponibilité  
17377669
Afficher les documents Détails de la promotion
Lauda™
L003335
7,2 pi3 205 L 0°C à -40°C
9310.00€
1 pièce
17387669
Afficher les documents Détails de la promotion
Lauda™
L003336
19,6 pi3 556 L 0°C à -40°C
11925.00€
1 pièce
17397669
Afficher les documents Détails de la promotion
Lauda™
L003337
26,5 pi3 754 L 0°C à -40°C
13820.00€
1 pièce
17307679
Afficher les documents Détails de la promotion
Lauda™
L003338
7,2 pi3 205 L -50°C à -85°C
10765.00€
1 pièce
17317679
Afficher les documents Détails de la promotion
Lauda™
L003339
19,6 pi3 556 L -50°C à -85°C
13820.00€
1 pièce
17327679
Afficher les documents Détails de la promotion
Lauda™
L003340
26,5 pi3 754 L -50°C à -85°C
15615.00€
1 pièce
Description
Description
  • Congélateur-coffre de laboratoire avec un contrôle fiable et une isolation très efficace pour le stockage à long terme et l’assurance qualité.
Spécification
Spécification
Congélateur-coffre à ultra-basse température
1 (1 compartiment)
Mousse en polyuréthane
Acier thermolaqué
Écran couleur tactile 4,3 po
Refroidissement par air
LAUDA Versafreeze
Manuel
En option
USB, Ethernet RJ45, RS485
Notifications d’alarme multiples, mémoire non volatile
230 V
Non, unité adaptée aux 207 - 253 V
Couvercle isolé et panneaux isolants
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Coffre, VF 20040 C
Blanc
Orifice d’égalisation de pression de 13 mm de diamètre
5 ans
Étanche et isolé, avec serrure
Enregistreur de données intégré, options de surveillance externe multiples
Sécurité maximale des échantillons
CEE 7/7
50 Hz