Learn More
Ansell™ Gants d’isolation thermique Versatouch™ 78-103
Offre une protection contre le froid sans sacrifier la dextérité. Les gants d’isolation thermique Ansell Edmont™ VersaTouch™ 78-103 sont des gants pour tâches légères dotés d’une doublure en acrylique thermique tricoté sans couture qui offrent confort et chaleur dans les environnements froids et au cours de tâches de congélation.
57.85€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 388/511 |
---|---|
Coating Material | Sans revêtement |
Couleur | Bleu |
Finition externe | Tricoté |
Qualité | Calibre 10 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15785992
|
Ansell™
78103090 |
9 |
57.85€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15775992
|
Ansell™
78103070 |
7 |
57.85€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les gants d’isolation thermique VersaTouch sont parfaits pour garder les mains au chaud au cours d’applications de congélation.- Doublure sans revêtement pour une utilisation seule ou comme sous-gant
- La doublure en acrylique thermique tricotée sans couture offre confort et chaleur
- Le revêtement acrylique offre une protection contre le froid sans sacrifier la dextérité
Spécification
EN 388/511 | |
Bleu | |
Calibre 10 | |
Non stérile | |
Maille | |
Sans revêtement | |
12 paire |
Sans revêtement | |
Tricoté | |
Oui | |
Zones réfrigérées, produits congelés | |
Acrylique | |
Emballé | |
215 à 250 mm |