Learn More
OHAUS™ Grand portoir de récipients
Le grand portoir de récipients OHAUS™ augmente la quantité d’espace utilisable pour vos échantillons.
1375.00€ - 1825.00€
Spécification
Type de produit | Plateforme de transport de récipients |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Dimensions | L |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15722489
|
OHAUS™
30400070 |
76,2 x 46 cm |
1375.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15732489
|
OHAUS™
30400071 |
61 x 61 cm |
1435.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15742489
|
OHAUS™
30400072 |
91 x 61 cm |
1825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des racks pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les racks pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Plateforme de transport de récipients | |
Acier inoxydable | |
L |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Grand portoir de récipients