Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubes à échantillons de grande taille, dia. ext. 5 mm
À utiliser avec les balances de sensibilité magnétique MKII
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 036153.KG
48.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11415160
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Diamètre extérieur : 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/boîte
Large Sample Tubes
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tubes à échantillons de grande taille, dia. ext. 5 mm > Quantité : 1 chaque