Learn More
Tige de lanthane, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333828
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Forme : Env. .0.20 g/mm, baguette coulée, le diamètre est approximatif
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-91-0
Formule moléculaire La
Poids moléculaire (g/mol) 138.91
Numéro MDL MFCD00011066
Clé InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
CID PubChem 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nom IUPAC lanthane
SMILES [La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum
Couleur Blanc argenté
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Aspect Silvery-white rod
Densité 6.17g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Quantité 50 mm
Conditionnement Mylar sous Argon
Forme Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre