Learn More
Tige de lanthane, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363828
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-91-0
Formule moléculaire La
Poids moléculaire (g/mol) 138.91
Numéro MDL MFCD00011066
Clé InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
CID PubChem 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nom IUPAC lanthane
SMILES [La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum rod
Couleur Argent à gris
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Numéro UN UN3208
Quantité 100 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.80g/mm
Forme Tige moulée, le diam. est d’environ