Learn More
Poudre de lanthane, 40 mailles, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Air et humidité
94.90€ - 416.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-91-0 |
---|---|
Formule moléculaire | La |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.91 |
Numéro MDL | MFCD00011066 |
Clé InChI | FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation |
CID PubChem | 23926 |
ChEBI | CHEBI:33336 |
Nom IUPAC | lanthane |
SMILES | [La] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15491967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044182.06 |
5 g |
94.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15401977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044182.14 |
25 g |
416.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-91-0 | |
138.91 | |
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N | |
23926 | |
lanthane |
La | |
MFCD00011066 | |
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation | |
CHEBI:33336 | |
[La] |
Spécification
Lanthanum | |
7439-91-0 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011066 | |
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N | |
lanthane | |
23926 | |
-40 Mesh | |
Air and moisture sensitive |
Gris à argent | |
Gray to silver powder | |
La | |
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation | |
[La] | |
138.91 | |
CHEBI:33336 | |
Odorless | |
Poudre |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-099-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only