Learn More
Morceaux de lanthane solides, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 463.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-91-0 |
---|---|
Formule moléculaire | La |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.91 |
Numéro MDL | MFCD00011066 |
Clé InChI | FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation |
CID PubChem | 23926 |
ChEBI | CHEBI:33336 |
Nom IUPAC | lanthane |
SMILES | [La] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11390689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000175.14 |
25 g |
154.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11380689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000175.22 |
100 g |
463.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-91-0 | |
138.91 | |
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N | |
23926 | |
lanthane |
La | |
MFCD00011066 | |
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation | |
CHEBI:33336 | |
[La] |
Spécification
Lanthanum | |
Rare Earth Oxides Content | |
Silvery-white pieces | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011066 | |
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N | |
lanthane | |
23926 | |
Sous Huile minérale |
Blanc argenté | |
7439-91-0 | |
6.17g/cm3 at 20°C | |
La | |
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation | |
[La] | |
138.91 | |
CHEBI:33336 |
Sécurité et traitement
Maintenir le récipient fermé de manière étanche et sec.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-099-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lanthanum pieces
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only