Learn More
Oxyde de lanthane, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 4200°C |
Point de fusion | 2315°C |
CAS | 1312-81-8 |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 100 g |
Formule moléculaire | La2O3 |
Numéro MDL | 11071 |
Poids de la formule | 325.82g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |