Learn More
Solution de nitrate de lanthane, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Code produit. 12980444
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Concentration 100μg/mL
CAS 33820-53-0
Conditionnement Flacon
Quantité 1000 mL
Notes de qualité de la pureté EU Ph Ref: 1114001
Formule moléculaire C15H23N3O4
Clé InChI NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,6-dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 309.366
CID PubChem 36606
ChEBI CHEBI:82189
Qualité Eu. Ph.
Noms d’analytes ou de composants Lanthanum chloride solution.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum nitrate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1048001
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: anthanum nitrate, hexahydrate