Learn More
Nitrate de lanthane hexahydraté, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
110.00€ - 267.90€
Identifiants chimiques
CAS | 10277-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H12LaN3O15 |
Poids moléculaire (g/mol) | 433.01 |
Numéro MDL | MFCD00149751 |
Clé InChI | GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate |
CID PubChem | 16211478 |
Nom IUPAC | lanthane(3+) ; trinitrate ; hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Description
Chemical Identifiers
10277-43-7 | |
433.01 | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
16211478 | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12LaN3O15 | |
MFCD00149751 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate | |
lanthane(3+) ; trinitrate ; hexahydraté |
Specifications
126°C | |
10277-43-7 | |
3 to 4 | |
H12LaN3O15 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
433.01 | |
433.01g/mol |
40°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00149751 | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
lanthane(3+) ; trinitrate ; hexahydraté | |
16211478 | |
Récipient de poudre en plastique |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.