Learn More
Lanthane de nickel, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
117.00€ - 425.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12196-72-4 |
---|---|
Formule moléculaire | LaNi5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 432.37 |
Numéro MDL | MFCD00198177 |
Clé InChI | BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy |
CID PubChem | 14367487 |
Nom IUPAC | Lanthane ; Nickel |
SMILES | [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011271.18 |
50 g |
117.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011271.90 |
5 x 50 g |
425.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum nickel act as a superconducting intermetallic phase in lanthanum nickel boro-nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Identifiants chimiques
12196-72-4 | |
432.37 | |
BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N | |
14367487 | |
[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] |
LaNi5 | |
MFCD00198177 | |
lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy | |
Lanthane ; Nickel |
Spécification
Lanthanum nickel | |
(REO) | |
MFCD00198177 | |
lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy | |
BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N | |
Lanthane ; Nickel | |
14367487 | |
Reacton™ | |
Air and moisture sensitive |
12196-72-4 | |
LaNi5 | |
UN3178 | |
Reacts with water at 0°C. | |
[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] | |
432.37 | |
99.9% | |
Odorless | |
Pièces intermétalliques |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H372-H351-H228-H317
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Susceptible de provoquer le cancer.
Matière solide inflammable.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P281-P285-P304+P341-P308+P313-P342+P311-P370+P378q-P501c
H228-H334-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE INFLAMMABLE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-372-5
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionné sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only