Learn More
Solution de modification de la matrice de lanthane, 99,999 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lanthanum matrix modifier solution |
Quantité | 100 mL |
Numéro MDL | MFCD00011066 |
Numéro UN | UN1789 |
Pourcentage de pureté | 100.00% |
Densité | 1.085g/mL at 25°C |