Learn More
Sulfate de lanthane(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11372288
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57804-25-8
Formule moléculaire La2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 565.98
Numéro MDL MFCD00011070
Clé InChI VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) sulfate hydrate
Point de fusion White heat (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,5363
Poids de la formule 566.00 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.821 g/mL