Learn More
Sulfate de lanthane(III) hydraté, poudre blanche, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
89.14€ - 359.79€
Identifiants chimiques
CAS | 57804-25-8 |
---|---|
Formule moléculaire | La2O12S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 565.98 |
Numéro MDL | MFCD00011070 |
Clé InChI | VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H |
Nom IUPAC | dilanthanum(3+) trisulfate |
SMILES | [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11374768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043106.22 |
100 g |
89.14€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043106.36 |
500 g |
359.79€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Used as colorant or laboratory reagent. It is also mainly applied in specialty glass, phosphors, water treatment and catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
57804-25-8 | |
565.98 | |
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H | |
[La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
La2O12S3 | |
MFCD00011070 | |
dilanthanum(3+) trisulfate |
Spezifikation
Lanthanum(III) sulfate hydrate | |
57804-25-8 | |
Poudre | |
La2O12S3 | |
Slightly soluble in water. | |
[La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
565.98 | |
Odorless | |
2.821 |
White heat (decomposition) | |
Blanc | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011070 | |
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H | |
dilanthanum(3+) trisulfate | |
566.00 (anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-239-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only