Learn More
Phosphate de lanthane(III) hydraté, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
48.20€ - 179.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14913-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | LaO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.88 |
Numéro MDL | MFCD00150248 |
Clé InChI | LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) phosphate |
SMILES | [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041990.06 |
5 g |
48.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041990.14 |
25 g |
179.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an active pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14913-14-5 | |
233.88 | |
LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K | |
[La+3].[O-]P([O-])([O-])=O |
LaO4P | |
MFCD00150248 | |
lanthanum(3+) phosphate |
Spécification
Lanthanum(III) phosphate hydrate | |
Blanc | |
(REO) | |
MFCD00150248 | |
LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) phosphate | |
233.88 (Anhydrous) | |
Odorless |
14913-14-5 | |
Grumeaux | |
LaO4P | |
Insoluble in water. | |
[La+3].[O-]P([O-])([O-])=O | |
233.88 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-419-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only