Learn More
Perchlorate de lanthane(III) hexahydraté, Thermo Scientific Chemicals
47.80€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14017-46-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3H12LaO18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 545.33 |
Numéro MDL | MFCD00150245 |
Clé InChI | DCEUOMQVLPJQAI-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | lanthanum perchlorate, lanthanum 3+ perchlorate, perchloric acid, lanthanum 3+ salt, perchloric acid, lanthanum 3+ salt 3:1, lanthanum 3+ triperchlorate, lanthanum iii perchlorate solution |
CID PubChem | 166977 |
Nom IUPAC | triperchlorate de lanthane(3+) |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011641.14 |
25 g |
47.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011641.22 |
100 g |
145.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum(III) perchlorate hexahydrate participates in the preparation of the Schiff base complexes of lanthanide (III) ions. When hydrated lanthanum perchlorate in ethanolic solution is treated with an ethanolic solution of terpyridine, [La(terpy)3](CIO4)3 is deposited as very small crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14017-46-0 | |
545.33 | |
DCEUOMQVLPJQAI-UHFFFAOYSA-K | |
166977 | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Cl3H12LaO18 | |
MFCD00150245 | |
lanthanum perchlorate, lanthanum 3+ perchlorate, perchloric acid, lanthanum 3+ salt, perchloric acid, lanthanum 3+ salt 3:1, lanthanum 3+ triperchlorate, lanthanum iii perchlorate solution | |
triperchlorate de lanthane(3+) |
Spécification
Lanthanum(III) perchlorate hexahydrate | |
Cristalline | |
MFCD00150245 | |
lanthanum perchlorate, lanthanum 3+ perchlorate, perchloric acid, lanthanum 3+ salt, perchloric acid, lanthanum 3+ salt 3:1, lanthanum 3+ triperchlorate, lanthanum iii perchlorate solution | |
DCEUOMQVLPJQAI-UHFFFAOYSA-K | |
triperchlorate de lanthane(3+) | |
166977 | |
Odorless |
14017-46-0 | |
Cl3H12LaO18 | |
UN1481 | |
Easily soluble in water. | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
545.33 | |
545.35 (437.26 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-835-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only