Learn More
Oxyde de lanthane(III), 99,9 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
140.00€ - 404.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1312-81-8 |
---|---|
Formule moléculaire | La2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 325.82 |
Numéro MDL | MFCD00011071 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10410671
|
Thermo Scientific Acros
199162500 |
250 g | Flacon en verre |
140.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10398843
|
Thermo Scientific Acros
199160010 |
1 kg | Flacon en verre |
404.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
1312-81-8 | |
La2O3 | |
325.82 | |
MFCD00011071 |
Spécification
4200.0°C | |
2315.0°C | |
1312-81-8 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
La2O3 | |
MFCD00011071 | |
Solubility in water: insoluble | |
325.82 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Lanthanum(III) oxide | |
99.9% | |
Bleu | |
99.85% min. (La2O3) TREO base | |
La2O3 | |
15, 5414 | |
325.82 | |
99.9% | |
3.0 % max. (1000°C) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 215-200-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OE5330000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only