Learn More
Oxyde de lanthane(III) 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
238.00€ - 977.00€
Identifiants chimiques
CAS 1312-81-8
Numéro MDL MFCD00011071
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11308788
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041644.18
50 g
238.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11398778
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041644.30
250 g
977.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Lanthanum(III) oxide is used for vacuum deposition. It is also acts as a precursor to LAMOX fast ion conductors. It is also employed in the manufacture of special alloys, optical glass and refractory materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1312-81-8
MFCD00011071
Spécification
4200°C
2307°C
Grumeau fritté
MFCD00011071
Insoluble in water; Soluble in dilute mineral acids
99.9%
Hygroscopic
Lanthanum(III) oxide
1312-81-8
(Base des métaux)
14,5363
325.82
Odorless
6.51 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-200-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante