Learn More
Oxide de lanthane(III), 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Oxyde de lanthane (III), 91 %, La2O3, numéro CAS-1312-81-8, 100 g, 89 % min, 4 200,0°C, blanc à gris, 215-200-5, 325.82, HYGROSCOPIQUE, Déclaration GHS H :Provoque une irritation oculaire grave.
72.00€ - 138.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1312-81-8 |
---|---|
Formule moléculaire | La2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 325.82 |
Numéro MDL | MFCD00011071 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10035710
|
Thermo Scientific Acros
413021000 |
100 g |
72.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10167180
|
Thermo Scientific Acros
413022500 |
250 g |
138.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1312-81-8 | |
La2O3 | |
325.82 | |
MFCD00011071 |
Spécification
4200.0°C | |
2315.0°C | |
1312-81-8 | |
Poudre | |
La2O3 | |
MFCD00011071 | |
Solubility in water: insoluble. | |
325.82 | |
Flacon en verre |
Lanthanum(III) oxide | |
91% | |
Blanc à gris | |
89% min | |
La2O3 | |
15, 5414 | |
325.82 | |
91% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 215-200-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OE5330000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only