Learn More
Oxalate de lanthane(III) décahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
80.00€ - 253.00€
Identifiants chimiques
CAS | 537-03-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6La2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 541.865 |
Numéro MDL | MFCD00150540 |
Clé InChI | OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di |
CID PubChem | 164654 |
Nom IUPAC | oxalate de lanthane(3+) |
SMILES | C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11392288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013196.18 |
50 g |
80.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013196.30 |
250 g | |||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
537-03-1 | |
541.865 | |
OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H | |
164654 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3] |
C6La2O12 | |
MFCD00150540 | |
lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di | |
oxalate de lanthane(3+) |
Spezifikation
Lanthanum(III) oxalate decahydrate | |
537-03-1 | |
Poudre | |
C6La2O12 | |
MFCD00150540 | |
lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3] | |
541.865 | |
722.02 (541.87 Anhydrous) | |
Reacton™ |
(decomposition) | |
Blanc | |
(REO) | |
La2(C2O4)3·10H2O | |
UN3288 | |
OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H | |
oxalate de lanthane(3+) | |
164654 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-656-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only