Learn More
Nitrure de lanthane(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
172.00€ - 678.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25764-10-7 |
---|---|
Formule moléculaire | LaN |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.912 |
Numéro MDL | MFCD00049962 |
Clé InChI | QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine |
CID PubChem | 117627 |
Nom IUPAC | azanylidynelanthane |
SMILES | N#[La] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039342.06 |
5 g |
172.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039342.14 |
25 g |
678.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum(III) nitride is used as a precursor along with silicon alkoxide to synthesize La9.33Si6O26, which finds application as electrolytes for solid oxide fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
25764-10-7 | |
152.912 | |
QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N | |
117627 | |
N#[La] |
LaN | |
MFCD00049962 | |
lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine | |
azanylidynelanthane |
Spécification
Lanthanum(III) nitride | |
Poudre | |
LaN | |
lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine | |
QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N | |
azanylidynelanthane | |
117627 | |
99.9% |
25764-10-7 | |
(REO) | |
MFCD00049962 | |
Insoluble in water. Soluble in acid. | |
N#[La] | |
152.912 | |
152.91 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 247-245-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only