Learn More
Nitrate de lanthane(III) hydraté, 99 %, eau env. 22-25 %, Thermo Scientific™
31.75€ - 123.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100587-94-8 |
---|---|
Formule moléculaire | LaN3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 324.92 |
Numéro MDL | MFCD00011067 |
Clé InChI | FYDKNKUEBJQCCN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lanthanum iii nitrate hydrate, lanthanum nitrate hydrate, nitric acid,lanthanum 3+ salt, hydrate 9ci, acmc-1c39v, la.3no3.h2o, lanthanum nitrate-water 1/3/1, lanthanum 3+ hydrate trinitrate, lanthanum 3+ ion hydrate trinitrate, lanthanum nitrate, releasing agent solution, specpure, lanthanum iii nitrate hydrate trace metals basis |
CID PubChem | 45051674 |
SMILES | [La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsL’hydrate de nitrate de lanthane(III) sert de matière première pour la synthèse électrochimique du LaMnO4, un mince film de revêtement sur un substrat d’acier inoxydable. Il est également utilisé dans la préparation de La2O2S. De plus, il est utilisé dans les phosphores, les tubes fluorescents et la mesure du transfert de chaleur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs puissants et les acides forts.
Identifiants chimiques
100587-94-8 | |
324.92 | |
FYDKNKUEBJQCCN-UHFFFAOYSA-N | |
45051674 |
LaN3O9 | |
MFCD00011067 | |
lanthanum iii nitrate hydrate, lanthanum nitrate hydrate, nitric acid,lanthanum 3+ salt, hydrate 9ci, acmc-1c39v, la.3no3.h2o, lanthanum nitrate-water 1/3/1, lanthanum 3+ hydrate trinitrate, lanthanum 3+ ion hydrate trinitrate, lanthanum nitrate, releasing agent solution, specpure, lanthanum iii nitrate hydrate trace metals basis | |
[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Lanthanum(III) nitrate hydrate | |
100587-94-8 | |
LaN3O9 | |
MFCD00011067 | |
14,5363 | |
Soluble in water. | |
[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
324.92 | |
324.92 (Anhydrous) |
40°C | |
Eau ≈22 à 25 % | |
La(NO3)3·xH2O | |
UN1477 | |
lanthanum iii nitrate hydrate, lanthanum nitrate hydrate, nitric acid,lanthanum 3+ salt, hydrate 9ci, acmc-1c39v, la.3no3.h2o, lanthanum nitrate-water 1/3/1, lanthanum 3+ hydrate trinitrate, lanthanum 3+ ion hydrate trinitrate, lanthanum nitrate, releasing agent solution, specpure, lanthanum iii nitrate hydrate trace metals basis | |
FYDKNKUEBJQCCN-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate de lanthane(3+) hydraté | |
45051674 | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire; oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRATES, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-238-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OE5075000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures