Learn More
Hexahydrate de nitrate de lanthane(III), Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (titration)
189.14€ - 876.74€
Identifiants chimiques
CAS | 10277-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H12LaN3O15 |
Poids moléculaire (g/mol) | 433.01 |
Numéro MDL | MFCD00149751 |
Clé InChI | GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate |
CID PubChem | 16211478 |
Nom IUPAC | trinitrate de lanthane(3+) ; hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15636040
|
Honeywell-Fluka
61520-100G |
100 g |
189.14€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15646040
|
Honeywell-Fluka
61520-500G |
500 g |
876.74€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10277-43-7 | |
433.01 | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
16211478 | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12LaN3O15 | |
MFCD00149751 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate | |
trinitrate de lanthane(3+) ; hexahydraté |
Spécification
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate | |
H12LaN3O15 | |
MFCD00149751 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
433.01 | |
433.01g/mol |
10277-43-7 | |
La(NO3)3 · 6H2O | |
UN1477 | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate de lanthane(3+) ; hexahydraté | |
16211478 | |
≥99% (titration) |
Sécurité et traitement
P220-P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : OE5250000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lanthanum nitrate hexahydrate