Learn More
Iodure de lanthane(III), ultra sec, +99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415310
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13813-22-4
Formule moléculaire I3La
Poids moléculaire (g/mol) 519.62
Numéro MDL MFCD00049470
Clé InChI KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum (III) iodide
Point de fusion 772°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Billes
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 519.62
Pourcentage de pureté ≥99.995%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive