Learn More
Iodure de lanthane(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
101.00€ - 395.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13813-22-4 |
---|---|
Formule moléculaire | I3La |
Poids moléculaire (g/mol) | 519.62 |
Numéro MDL | MFCD00049470 |
Clé InChI | KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) triiodide |
SMILES | [I-].[I-].[I-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035801.03 |
1 g |
101.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035801.06 |
5 g |
395.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum(III) iodide is used as a catalyst in the transesterification of N-acyloxazolidinones with alcohol gives the corresponding esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
13813-22-4 | |
519.62 | |
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K | |
[I-].[I-].[I-].[La+3] |
I3La | |
MFCD00049470 | |
lanthanum(3+) triiodide |
Spécification
Lanthanum(III) iodide | |
Ultra dry | |
Billes | |
I3La | |
Soluble in water. | |
[I-].[I-].[I-].[La+3] | |
519.62 | |
99.9% | |
Ampoule |
772°C | |
13813-22-4 | |
(REO) | |
MFCD00049470 | |
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) triiodide | |
519.62 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-465-6
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only