Learn More
Fluorure de lanthane(III), qualité optique, Thermo Scientific™
Code produit. 11347677
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-38-1
Formule moléculaire F3La
Poids moléculaire (g/mol) 195.90
Numéro MDL MFCD00011073
Clé InChI BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) fluoride
Point de fusion 1493°C
Forme physique Cristaux cassés
Quantité 5 g
Formule linéaire LaF3
Poids de la formule 195.9
Qualité Optique
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.936 g/mL